Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL
Applied Biosystems™

Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System, 96-well, 0.1 mL

El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 3 de Applied Biosystems™ para Pharmaceutical Analytics está diseñado para usuarios queMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A316641 system
Número de catálogo A31664
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 system
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 3 de Applied Biosystems™ para Pharmaceutical Analytics está diseñado para usuarios que necesitan un sistema de PCR en tiempo real asequible y fácil de usar que no comprometa el rendimiento y la calidad. El sistema de análisis farmacéutico QuantStudio 3 se utiliza junto con kits especializados de preparación y cuantificación de muestras para las pruebas de impurezas de proteínas A, proteínas de células huésped y de ADN de células huésped de productos biológicos procedentes de cultivos celulares.

El software de análisis y diseño simplificado es ideal tanto para usuarios experimentados como novatos. Cuando se conecta a Thermo Fisher Cloud, el sistema QuantStudio 3 proporciona acceso a los datos donde y cuando sea necesario. Gracias a la tecnología probada OptiFlex™ (con 4 canales acoplados y LED blanco) y tres zonas de temperatura Veriflex™ independientes, el sistema QuantStudio 3 permite mejorar la precisión y la sensibilidad de los datos para una amplia gama de aplicaciones genómicas.

Características del sistema QuantStudio 3:

• Software de instrumentos simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
• Tecnología OptiFlex probada (4 canales acoplados con LED blanco) para resultados de confianza
• La opción de software segura basada en la nube proporciona unas mayores opciones de almacenamiento y accesibilidad
• Gestión de cuentas de usuario, flujo de trabajo bloqueado y funciones de pausa para un mayor control de los experimentos
• Formato de 96 pocillos de 0,2 ml o de 96 pocillos de 0,1 ml

Thermo Fisher Cloud
Thermo Fisher Cloud brinda a los científicos un lugar seguro para almacenar, analizar y compartir datos. Cargue datos desde el instrumento o suba sus propios archivos desde cualquier lugar en el que tenga acceso a la web. Los módulos de análisis de qPCR Applied Biosystems dentro de Thermo Fisher Cloud son herramientas de software basadas en navegador web que son flexibles, rápidas y fáciles de usar.

Descargas
> Software QuantStudio 3/5 Design & Analysis | Notas de la versión | Plantillas y datos de ejemplo
> QuantStudio 3/5 Firmware | Notas de la versión

Fácil de usar
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 3 es compacto, se calibra en fábrica y se entrega en un embalaje fácil de usar para permitir una instalación rápida y sencilla para un uso inmediato. La pantalla táctil interactiva proporciona una experiencia de uso moderna y el software del instrumento simplificado/las plantillas de protocolo optimizadas previamente permiten a los usuarios de cualquier nivel de experiencia configurar e iniciar rápidamente una ejecución.

Opciones del software de diseño y Design and Analysis:

Opción 1: Software en la nube Design and Analysis QuantStudio
• Admite la configuración del sistema basada en navegador web con PC u ordenador MAC
• Software optimizado para mejorar la facilidad de uso y el tiempo de respuesta
• Permite el acceso seguro a sus datos cuando y donde quiera a través de la nube
• Sin necesidad de instalar el software, sin licencias y sin versiones de actualización

Opción 2: Software de escritorio QuantStudio Design and Analysis
• Compatible con la configuración tradicional de sistemas informáticos con ubicación conjunta en el sistema operativo Windows™ 7
• Software optimizado para una mayor facilidad de uso y tiempo de respuesta
• Sin licencias que comprar

Resultados en los que puede confiar
La precisión de los datos entre instrumentos y entre pocillos se consigue con la tecnología OptiFlex, que incluye 4 canales de filtro de excitación y emisión acoplados con LED blanco.

Análisis de datos sensibles
Detecta diferencias en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo complejo con un rango dinámico lineal de 10 logs.

Alta versatilidad de las aplicaciones
Sus protocolos sencillos y optimizados, reactivos y ensayos fiables y software intuitivo están disponibles para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la expresión génica, la variación genética y la regulación génica, entre muchas más.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Tipo de pantallaTouchscreen
Formato96-well Plate
Cantidad1 system
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Formato de bloqueNo intercambiable
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
QuantStudio 3 Real Time PCR System, 0.1 mL, 96-well Block

Preguntas frecuentes

Can I downgrade the firmware on my QuantStudio 5?

You can perform this action if you have access to an Admin account on the QuantStudio instrument and if it is compatible for the downgrade (newer instruments are not compatible with v1.3.3). If your instrument serial number is below the following, then it can be downgraded:
QuantStudio 5 96-well, 0.1 mL block - SN 272514140
QuantStudio 5 96-well, 0.2 mL block - SN 2725210507
QuantStudio 5 384 well block - SN 272533285
Please also check if the instrument is being used with any validated protocols that may require a particular firmware version to be compliant. If you need the firmware itself, you can download it here.
The instructions to downgrade the firmware are on p.4 of the Release Notes: QuantStudioTM 3 & 5 Touchscreen Instrument Operating Software Version 1.3.3. It's the same process as an upgrade.

What is the admin pin for QuantStudio 3 and 5 Real-Time PCR Systems?

If the admin PIN has not been changed, 1234 should work. If it does not work, you can also try 0000.
However, if the admin PIN has been changed and none of the above PINs work, follow the instructions in the QuantStudio 3 and 5 Real-Time PCR Systems manual, page 100.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.