化学物質識別子
CAS65273-47-4
IUPAC Name[4-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butyl]triphenylphosphanium bromide
Molecular FormulaC30H27BrNO2P
InChI KeyYKNPTFHDEQEFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Br-].O=C1N(CCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(=O)C2=CC=CC=C12
さらに表示