You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
化学薬品
▸
有機化合物
▸
未分類有機化合物
▸
3-Methoxypropylamine, 99%
元素の検索
構造の検索
Thermo Scientific™
3-Methoxypropylamine, 99%
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
数量
B24095.AU
または、製品番号B24095-AU
1000 mL
Chem dex
TM
Webアプリをお試しください
製品番号(カタログ番号)
B24095.AU
または、製品番号B24095-AU
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
1000 mL
一括またはカスタム形式をリクエストする
化学物質識別子
CAS
5332-73-0
IUPAC Name
3-methoxypropan-1-amine
Molecular Formula
C4H11NO
InChI Key
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES
COCCCN
さらに表示
仕様
スペックシート
Appearance (Color)
Clear colorless
Form
Liquid
Refractive Index
1.4160-1.4190 @ 20?C
Assay (GC)
≥98.5%