You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
診断検査およびコントロール
▸
その他のコントロールおよび試薬
▸
汎用化学検査およびコントロール
▸
MAS™ CardioImmune™ XL コントロール
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™
MAS™ CardioImmune™ XL コントロール
すぐに使用可能な、液体検定済みマルチ分析成分対応 Thermo Scientific™ MAS™ CardioImmune™ XL コントロールにより、血清心臓マーカー検査法をモニタリングできます。
テクニカルサポート
オーダーサポート
表示を変更
製品番号(カタログ番号)
数量
レベル
CAI-XL1
3 mL
1
CAI-XLL
3 mL
Level L
CAI-XL2
3 mL
2
CAI-XL3
3 mL
3
CAI-XL4
3 mL
Tri-Level Multi-Pack
5 オプション
製品番号(カタログ番号)
CAI-XL1
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
3 mL
レベル:
1
すぐに使用可能な、液体検定済みマルチ分析成分対応 Thermo Scientific™ MAS™ CardioImmune™ XL コントロールにより、血清心臓マーカー検査法をモニタリングできます。 これらのコントロールは便利な Vista™ バイアルフォーマットでもご利用になれます。
ヒト血清マトリックス
4 種類の濃度で利用できます
大半の主要分析装置に使用できる検定値
3 濃度マルチパックで利用可能
In Vitro 診断にのみご使用ください。
For In Vitro Diagnostic Use.
仕様
概要
CardioImmune XL Control, Assayed
レベル
1
パッケージ
6 Pk.
数量
3 mL
タイプ
Control
検出可能な分析物
Brain Natriuretic Peptide-32 (BNP-32), Myoglobin, Creatinine Kinase-MB (CK-MB), N-Terminal Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP), Digitoxin, Troponin I, Homocysteine, Troponin T, hcCRP
サンプルタイプ
Serum
Unit Size
Each
組成および保存条件
3 year shelf life at -25° to -15°C; 30 days open-vial at 2° to 8°C (for hsCRP, Digitoxin, Troponin I and Homocysteine); 15 days open-vial at 2° to 8°C (for BNP32, Myoglobin (when a dropper tip is used), proBNP, Troponin T, CK-MB)