Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™

C2H6O2, CAS Number-107-21-1, 1,2-ethanediol, ethylene alcohol, ethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, monoethylene glycol, glycol alcohol, glycol, tescol, fridex, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
数量:
500 mL
2.5 L
パッケージ:
Amber glass bottle
製品番号(カタログ番号) E-0352-08
または、製品番号E/0352/08
価格(JPY)
-
数量:
500 mL
パッケージ:
Amber glass bottle
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS107-21-1
ChEBICHEBI:30742
Colorless
式量62.06g/mol
IUPAC名ethane-1,2-diol
さらに表示
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, 1,2-ethanediol, ethylene alcohol, ethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, monoethylene glycol, glycol alcohol, glycol, tescol, fridex, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885