EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452
Invitrogen™

EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452

El sustrato de celulasa EnzChek™ se desarrolló para la cuantificación simple y rápida de celulasa. El ensayo se puede completarMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
E339531 mg
Número de catálogo E33953
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 mg
El sustrato de celulasa EnzChek™ se desarrolló para la cuantificación simple y rápida de celulasa. El ensayo se puede completar en 30 minutos o menos. Simplemente mezcle la enzima con la solución de trabajo de sustrato de celulasa EnxChek™, incube y lea los resultados usando la excitación/emisión máxima de ∼ 339/452 nm. A diferencia de otros ensayos de varios pasos más complejos, el sustrato de celulasa EnzChek™ es perfecto para su uso en un entorno de alto rendimiento. Este sustrato de fluorescencia es muy sensible, con un límite de detección de tan solo 40 μU/ml de celulasa. También es posible utilizar este sustrato en un ensayo colorimétrico, aunque con sensibilidad reducida.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Enzyme and Metabolic Activity
Para utilizar con (equipo)Fluorometer, Microplate Reader
Línea de productosEnzChek
Cantidad1 mg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
SustratoSustrato de celulasa
Método de detecciónColorimétrico, fluorescente
Intervalo de longitud de onda de emisión452 nm
Excitation Wavelength Range339 nm
FormularioSólido
Substrate PropertiesSustrato químico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.

Citations & References (5)

Citations & References
Abstract
A novel system for trigger-controlled drug release from polymer capsules.
Authors:Fluri DA, Kemmer C, Daoud-El Baba M, Fussenegger M,
Journal:J Control Release
PubMed ID:18755229
'Technologies currently available for the controlled release of protein therapeutics involve either continuous or tissue-specific discharge from implants or engineered extracellular matrix mimetics. For some therapeutic applications the trigger-controlled release of protein cargo from a synthetic implant could be highly desirable. We have designed the CellEase technology, a two-component system ... More
Identification of a Novel Garlic Cellulase Gene.
Authors:Kim A, Kim RN, Kim DW, Choi SH, Kang A, Nam SH, Park HS,
Journal:
PubMed ID:24415833
Genes encoding cellulase enzymes have been investigated in various plants due to the importance of cellulase enzymes in industrial applications, especially in the conversion of biomass into biofuels. Although several cellulase genes have been cloned and characterized, little is known about cellulase genes from garlic or enzyme activities of their ... More
Deletion of creB in Aspergillus oryzae Increases Secreted Hydrolytic Enzyme Activity.
Authors:Hunter AJ, Morris TA, Jin B, Saint CP, Kelly JM,
Journal:
PubMed ID:23835170
Aspergillus oryzae has been used in the food and beverage industry for centuries, and industrial strains have been produced by multiple rounds of selection. Targeted gene deletion technology is particularly useful for strain improvement in such strains, particularly when they do not have a well-characterized meiotic cycle. Phenotypes of an ... More
Disruption of Trichoderma reesei cre2, encoding an ubiquitin C-terminal hydrolase, results in increased cellulase activity.
Authors:Denton JA, Kelly JM,
Journal:BMC Biotechnol
PubMed ID:22070776
The filamentous fungus Trichoderma reesei (Hypocrea jecorina) is an important source of cellulases for use in the textile and alternative fuel industries. To fully understand the regulation of cellulase production in T. reesei, the role of a gene known to be involved in carbon regulation in Aspergillus nidulans, but unstudied ... More
Lipid-modifying enzymes in human tear fluid and corneal epithelial stress response.
Authors:Robciuc A, Rantamäki AH, Jauhiainen M, Holopainen JM,
Journal:
PubMed ID:24302584
Since homeostasis at the ocular surface requires a delicate balance between numerous factors, and the external environment contributes as an unpredictable component, we aimed to understand the role that various lipids and their regulators have in the complex process that maintains a healthy corneal surface. Through basic proteomics, we tested ... More