Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Hexamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

製品番号(カタログ番号)数量パッケージ
H-0300-53
または、製品番号H/0300/53
500 gPlastic powder jar
製品番号(カタログ番号) H-0300-53
または、製品番号H/0300/53
価格(JPY)
-
数量:
500 g
パッケージ:
Plastic powder jar
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS100-97-0
ChEBICHEBI:6824
色White
式量140.19g/mol
InChIキーVKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
さらに表示
Hexamine, Extra Pure, SLR