You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
純水装置
▸
純水装置アクセサリ
▸
Barnstead™ RO 配水ポンプ
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™
Barnstead™ RO 配水ポンプ
純水保存タンクと共に使用する Thermo Scientific™ Barnstead™ RO 配水ポンプの極めて頑丈な分相誘導電動機をご信頼ください。
テクニカルサポート
オーダーサポート
表示を変更
製品番号(カタログ番号)
馬力
相
電気的要件
H1142
1/2-1hp
3
230/460 V 50/60 Hz
H1112
1/3hp
1
115/230 V 50/60 Hz
H1122
1/2hp
1
115/230 V 50/60 Hz
H1132
1hp
1
115/230 V 50/60 Hz
4 オプション
製品番号(カタログ番号)
H1142
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
馬力:
1/2-1hp
相:
3
電気的要件:
230/460 V 50/60 Hz
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO (逆浸透) 配水ポンプの極めて頑丈な分相誘導電動機をご信頼ください。 配水ポンプは、純水の配水先がタンクの水位より高い位置にあり加圧を必要とする場合や、自然流圧よりも大きな圧力を必要とする場合に純水保存タンクと共に使用できます。
内容:
制限オリフィス付きプラスチックポンプバイパス
低水位カットオフスイッチ
仕様
概è¦
1.5 hp
電気的è¦ä»¶
230/460 V 50/60 Hz
周波数
50/60 Hz
馬力
1/2-1hp
相
3
電圧
230/460 V
使用対象 (装置)
Purified Water Storage Tanks
Unit Size
Each