4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%
4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%
4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%
Thermo Scientific Chemicals
4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid, 99%
CAS: 22106-33-8 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
製品番号(カタログ番号)数量
H51073.03
または、製品番号H51073-03
1 g
製品番号(カタログ番号) H51073.03
または、製品番号H51073-03
価格(JPY)
-
数量:
1 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS22106-33-8
化学物質名または材質4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
式量187.2
健康被害1H315-H319-H335
健康被害2GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
さらに表示