Thermo Scientific Chemicals

3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: H52054.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: H52054.06
5 g, Each
Menge
Katalognummer: H52054.06
auch als H52054-06 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
177966-60-8
Appearance (Color)
White to pale cream
Form
Fused solid
Assay (HPLC)
≥94.0%
Assay from Supplier's CofA
D-Enantiomer ≤ 0.5%
Assay from Supplier's CofA
Mass Spec conforms

Beschreibung

It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility (second only to glycine) when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist potenziell nützlich für Untersuchungen der Proteomik und für Festphasen-Peptidsynthese-Verfahren. Alanin ist eine der einfachsten Aminosäuren – eine Methylgruppe als Seitenkette. Diese kleine Seitenkette verleiht eine hohe Flexibilität (wird nur von Glycin übertroffen), wenn sie in eine Polypeptidkette integriert wird. Die Fmoc-Gruppe wird in der Regel mit einer Base wie Pyridin entfernt – eine orthogonale De-Protektionsstrategie zur Säure-Labilie-Boc-Gruppe.

Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text