2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt, 95%
2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt, 95%
2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt, 95%
Thermo Scientific Chemicals
2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt, 95%
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
製品番号(カタログ番号) H52127.03
または、製品番号H52127-03
価格(JPY)
-
数量:
1 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS170899-08-8
化学物質名または材質2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt
式量396.57
健康被害1H315-H319-H335
健康被害3P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
さらに表示