4-Methoxybenzamidoxime, 97%
4-Methoxybenzamidoxime, 97%
4-Methoxybenzamidoxime, 97%
4-Methoxybenzamidoxime, 97%
Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxybenzamidoxime, 97%
CAS: 5373-87-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
製品番号(カタログ番号) H52141.03
または、製品番号H52141-03
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
1 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS5373-87-5
化学物質名または材質4-Methoxybenzamidoxime
DOT情報Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
式量166.18
健康被害1H302+H312+H332-H315-H319-H335
さらに表示