1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
Thermo Scientific Chemicals
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine, 97%
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
製品番号(カタログ番号) H55398.06
または、製品番号H55398-06
価格(JPY)
-
数量:
5 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS40675-81-8
化学物質名または材質1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
White to Brown
DOT情報Transport Hazard Class: 9; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
式量226.32
さらに表示