4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride, 97%
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride, 97%
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride, 97%
Thermo Scientific™

4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride hydrochloride, 97%

製品番号(カタログ番号) H66759.03
または、製品番号H66759-03
価格(JPY)
-
数量:
1 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
化学物質識別子
CAS55112-42-0
IUPAC Name4-methylpiperazine-1-carbonyl chloride hydrochloride
Molecular FormulaC6H12Cl2N2O
InChI KeyWICNYNXYKZNNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl.CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
さらに表示
Appearance (Color)White crystalline
FormPowder
Assay (Titration ex Chloride)96.0 - 104.0%