2-Bromo-3-cyanopyridine, 98%
2-Bromo-3-cyanopyridine, 98%
2-Bromo-3-cyanopyridine, 98%
Thermo Scientific Chemicals
2-Bromo-3-cyanopyridine, 98%
CAS: 20577-26-8 | C6H3BrN2 | 183.008 g/mol
製品番号(カタログ番号) H66881.03
または、製品番号H66881-03
価格(JPY)
-
数量:
1 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
バイルシュタイン386657
CAS20577-26-8
化学物質名または材質2-Bromo-3-cyanopyridine
DOT情報Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
式量183.01
さらに表示