Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Thermo Scientific Chemicals

Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure

CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
数量:
100 mL
500 mL
1 L
パッケージ:
Nalgene bottle
製品番号(カタログ番号) J22638.AE
価格(JPY)
-
数量:
100 mL
パッケージ:
Nalgene bottle
一括またはカスタム形式をリクエストする
化学物質識別子
CAS1185-53-1
IUPAC Namehydrogen 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol chloride
Molecular FormulaC4H12ClNO3
InChI KeyQKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].NC(CO)(CO)CO
さらに表示
DNase(exo): Passes test
Protease activityPasses test
DNase(endo): Passes test
pH(25C): Passes test
RNasePasses test
RUO – Research Use Only