1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose, 98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose, 98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose, 98%
Thermo Scientific Chemicals
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose, 98%
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.195 g/mol
製品番号(カタログ番号) J66110.09
または、製品番号J66110-09
価格(JPY)
-
数量:
10 g
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
バイルシュタイン81520
沸点112°C to 114°C (0.06 mmHg)
CAS20031-21-4
化学物質名または材質1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
White
さらに表示