Neurokinin A
Thermo Scientific Chemicals
Neurokinin A
For cellular and molecular biology applications
製品番号(カタログ番号)数量
J66817.EXD
または、製品番号J66817-!D
0.5 mg
製品番号(カタログ番号) J66817.EXD
または、製品番号J66817-!D
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
0.5 mg
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
通称Substance K
フォーマットPowder
分子量1133.33
製品タイプNeurokinin A
精製方法HPLC
さらに表示
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only
組成および保存条件
-30°C to -10°C