IMPORTANT INFORMATION: The correct speed and time for high-speed centrifugation is 48,000 × g for 20 minutes, instead of 4,000–5,000 × g for 40 minutes, as indicated on page 13, step 4 of the instructions for purifying plasmid DNA using high-speed centrifugation.
Product Image
Thermo Scientific™

GeneJET Plasmid Midiprep Kit

Thermo Scientific GeneJETプラスミド中間プレップキットは、100回分のプレップに十分なキットで、組換え大腸菌培養から高品質プラスミドDNAを大規模に単離できるように設計されています。このキットは便利なスピンカラム形式でシリカベース膜テクノロジーを利用しています。各プレップにつき、最大200 µgの高コピー数プラスミドDNAを回収します。浄化されたプラスミドDNAは詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
K048125プレップ
K0482100プレップ
製品番号(カタログ番号) K0481
価格(JPY)
25,800
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
43,000
割引額 17,200 (40%)
Each
数量:
25プレップ
Thermo Scientific GeneJETプラスミド中間プレップキットは、100回分のプレップに十分なキットで、組換え大腸菌培養から高品質プラスミドDNAを大規模に単離できるように設計されています。このキットは便利なスピンカラム形式でシリカベース膜テクノロジーを利用しています。各プレップにつき、最大200 µgの高コピー数プラスミドDNAを回収します。浄化されたプラスミドDNAは、制限エンドヌクレアーゼ消化、PCR、クローニング、形質転換、自動シーケンシング、in vitro転写、および堅牢な細胞株のトランスフェクションなど、さまざまな分子生物学的手順で使用できます。

特長

• 高効率 — 50 mLの細菌培養からの高品質なプラスミドDNAの最高200 µµgの高収量
• 浄化された高濃度のDNA—> 400 ng/ µL以上
• 便利 — スピンカラムフォーマット、遠心分離機または真空プロトコル
• 高速 — この手順は60分で、重力フローカラムを使用するよりもはるかに高速です

アプリケーション

• 単離されたプラスミドDNAは、以下のような従来のすべての分子生物学的手順に適しています。
•FastDigest制限酵素消化
• 自動蛍光シーケンシング
• PCR
• クローニング
• 形質転換
• in vitro転写
• 堅牢な細胞株のトランスフェクション
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
カラムタイプスピンカラム
濃度400 ng/μL
使用対象(アプリケーション)リアルタイムの定量PCR(qPCR)、トランスフェクション、クローニング、シーケンシング、In Vitro転写、形質転換、核酸標識、PCR
高スループット適合性ハイスループット非対応(手動)
調製スケール100~200 µg(中規模)のプラスミドDNA
製品ラインGeneJET
製品タイプPlasmid MidiPrep Kit
数量25プレップ
サンプルタイプ細菌
スケールミディ
ターゲットプラスミドDNA
検査時間60分
フォーマットスピンカラム
Isolation Technologyシリカカラム
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

Can I use water instead of Elution Buffer in the elution step of GeneJET and MagJET nucleic acid purification kits?

We would highly recommend using the provided Elution Buffer in the elution step for best results. You may use nuclease-free water; however, it may affect the yield of the nucleic acids during purification and their stability during storage.

Are MagJET and GeneJET plasmid purification kits compatible with EndA+ bacterial strains?

Yes, MagJET and GeneJET Plasmid DNA Purification Kits are suitable for plasmid DNA purification from EndA+ strains. Please refer to the specific kit protocol for details. GeneJET Plasmid Miniprep Kit requires Wash Solution I (Cat. No. R1611, not included in the kit) for EndA+ strains.

Can I use a vacuum manifold with GeneJET kits?

The GeneJET spin columns are compatible with vacuum manifolds of standard size (e.g. Qiagen, Sigma-Aldrich, Promega). However, not all GeneJET kits are supported with a vacuum protocol. Please refer to the particular kit protocol for the detailed procedure.

At what temperature should I perform centrifugation steps in the GeneJET kits?

We recommend performing centrifugation steps at room temperature when the temperature is not specified.

Are GeneJET spin columns or MagJET magnetic beads available separately?

No, we do not offer GeneJET columns or MagJET magnetic beads separately at this time.

引用および参考文献 (1)

引用および参考文献
Abstract
Most Commonly Mutated Genes in High-Grade Serous Ovarian Carcinoma Are Nonessential for Ovarian Surface Epithelial Stem Cell Transformation.
Authors:Yamulla RJ,Nalubola S,Flesken-Nikitin A,Nikitin AY,Schimenti JC
Journal:Cell reports
PubMed ID:32877668
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSOC) is the fifth leading cause of cancer-related deaths of women in the United States. Disease-associated mutations have been identified by the Cancer Genome Atlas Research Network. However, aside from mutations in TP53 or the RB1 pathway that are common in HGSOC, the contributions of mutation ... More