Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™

製品番号(カタログ番号)数量パッケージ
P-3676-08
または、製品番号P/3676/08
500 mLAmber glass bottle
製品番号(カタログ番号) P-3676-08
または、製品番号P/3676/08
価格(JPY)
-
数量:
500 mL
パッケージ:
Amber glass bottle
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
沸点200°C
CAS25322-68-3
式量400g/mol
IUPAC名ethane-1,2-diol
InChIキーLYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
さらに表示
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR