Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™

数量:
500 mL
2.5 L
パッケージ:
Amber glass bottle
製品番号(カタログ番号) P-7440-17
または、製品番号P/7440/17
価格(JPY)
-
数量:
2.5 L
パッケージ:
Amber glass bottle
一括またはカスタム形式をリクエストする
仕様
CAS57-55-6
ChEBICHEBI:16997
式量76.1g/mol
IUPAC名propane-1,2-diol
InChIキーDNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
さらに表示
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP