Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM12545
          Assay Name: mmu-miR-34b-3p
          miRBase Accession Number: MI0000404
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.9: 51103562 - 51103645 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Species: Mouse, Rat, Callithrix jacchus, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Horse, Monodelphis domestica, Ornithorhynchus anatinus, Rabbit
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM12545
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000039, mir-34

          Mature miRNA Sequence:

          AAUCACUAACUCCACUGCCAUC

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-34b-3p MIMAT0004581
          Rat rno-miR-34b-3p MIMAT0017105
          Callithrix jacchus cja-miR-34b MIMAT0039548
          Cricetulus griseus cgr-miR-34b-3p MIMAT0023928
          Dasypus novemcinctus dno-miR-34b-3p MIMAT0047578
          Guinea pig cpo-miR-34b-3p MIMAT0046925
          View More Rows
          Horse eca-miR-34b-3p MIMAT0012991
          Monodelphis domestica mdo-miR-34b-3p MIMAT0028589
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-34b-3p MIMAT0028989
          Rabbit ocu-miR-34b-3p MIMAT0048170

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0000404
          Stem-loop Sequence
          GUGCUCGGUUUGUAGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUAGUGCGGUGCUGACAAUCACUAACUCCACUGCCAUCAAAACAAGGCAC
          Chromosome Location Chr. 9 - 51103562 - 51103645 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004581
          miRBase ID: mmu-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: Chr. 9 - 51103562 - 51103645 [-] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0000875
          Stem-loop Sequence
          GUGCUCGGUUUGUAGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUAGUGCGGUGCUGACAAUCACUAACUCCACUGCCAUCAAAACAAGGCAC
          Chromosome Location Chr. 8 - 55492542 - 55492625 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017105
          miRBase ID: rno-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: Chr. 8 - 55492542 - 55492625 [-] on Build Rnor_6.0

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0032079
          Stem-loop Sequence
          GUGCUCGGUUUGUAGGCAGUGUCAUUAGCUGAUUGUACUGUGCUGGUUACAAUCACUAACUCCACUGCCAUCAAAACAAGGCAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039548
          miRBase ID: cja-miR-34b
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0020506
          Stem-loop Sequence
          UCGGUUUGUAGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUACCGCGGUGCUGACAAUCACUAACUCCACUGCCAUCAAAACAAGGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023928
          miRBase ID: cgr-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0038945
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUCUGGUGCUUGCAAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047578
          miRBase ID: dno-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0038601
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUGCUGUUGUGCUUACAAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046925
          miRBase ID: cpo-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0012741
          Stem-loop Sequence
          GUGCUCGGUUUGUAGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUACUCUGGAGCUUACAAUCACUAACUCCACUGCCAUCAAAACAAGGCAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012991
          miRBase ID: eca-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0023816
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGUAUUCUACUGCCUACAAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0028589
          miRBase ID: mdo-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0024078
          Stem-loop Sequence
          AGGCAGUGUAGUUAGCUGAUUGGACCAUCCCGCCCGCAAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0028989
          miRBase ID: oan-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-34b
          Stem-loop Accession # MI0039257
          Stem-loop Sequence
          UAGGCAGUGUAAUUAGCUGAUUGUACUGUGGUGCUUACAAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048170
          miRBase ID: ocu-miR-34b-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUCACUAACUCCACUGCCAUC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465278_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306660_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12545
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002618
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12545
          mirVana® miRNA mimic : MC12545
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481084_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481084_mir


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-34b* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline