Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPM1A SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPM1A
Gene Name:
protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1A
Gene Aliases:
PP2C-ALPHA, PP2CA, PP2Calpha
Chromosome Location:
Chr.14: 60245752 - 60299087 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.130036
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
104942
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPM1A
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_021003.4
NP_066283.1
2
726
NM_177951.2
NP_808820.1
3
828
NM_177952.2
NP_808821.2
2
591
XM_005267779.1
XP_005267836.1
3
673
XM_005267781.1
XP_005267838.1
3
831
XM_011536872.1
XP_011535174.1
5
1093
XM_011536876.1
XP_011535178.1
4
950
XM_011536877.1
XP_011535179.1
5
993
XM_011536878.1
XP_011535180.1
4
916
XM_011536879.2
XP_011535181.1
4
785
XM_011536880.2
XP_011535182.1
5
839
XM_011536881.2
XP_011535183.1
3
699
XM_011536882.2
XP_011535184.1
2
368
XM_011536883.1
XP_011535185.1
3
782
XM_011536884.1
XP_011535186.1
2
339
XM_017021381.1
XP_016876870.1
5
1963
XM_017021382.1
XP_016876871.1
7
1213
XM_017021383.1
XP_016876872.1
4
849
XM_017021384.1
XP_016876873.1
4
541
XM_017021385.1
XP_016876874.1
3
816
XM_017021386.1
XP_016876875.1
3
579
XM_017021387.1
XP_016876876.1
4
825
GenBank mRNA
AB451247.1
-
1
276
AB451371.1
-
1
276
AF070670.1
-
3
635
AK097843.1
-
2
591
AK308225.1
-
2
455
AK313337.1
-
3
673
BC026691.1
-
2
579
3847638
BC063243.1
-
2
509
6011486
S87759.1
-
2
633
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_006240195, XM_006240194, XM_006240193.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
protein dephosphorylation
N-terminal protein myristoylation
cell cycle arrest
negative regulation of SMAD protein complex assembly
Wnt signaling pathway
dephosphorylation
positive regulation of Wnt signaling pathway
negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
negative regulation of BMP signaling pathway
peptidyl-threonine dephosphorylation
negative regulation of NF-kappaB import into nucleus
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of protein export from nucleus
cellular response to transforming growth factor beta stimulus
magnesium ion binding
protein serine/threonine phosphatase activity
signal transducer activity
protein binding
manganese ion binding
calmodulin-dependent protein phosphatase activity
R-SMAD binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0