Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GLI3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GLI3
          Gene Name:
          GLI family zinc finger 3
          Gene Aliases:
          ACLS, GCPS, GLI3-190, GLI3FL, PAP-A, PAPA, PAPA1, PAPB, PHS, PPDIV
          Chromosome Location:
          Chr.7: 41960949 - 42237019 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.21509
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 105975

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GLI3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000168.5 NP_000159.3 9 1400
          XM_011515274.2 XP_011513576.1 8 4024
          XM_017011997.1 XP_016867486.1 8 4057
          GenBank mRNA AK299299.1 - 8 1286
          AK308429.1 - 10 1465
          BC113616.1 - 8 1357 8322668
          BC117168.1 - 8 1357 40125719
          M57609.1 - 8 1363

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          metanephros development
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          in utero embryonic development
          positive regulation of neuroblast proliferation
          transcription from RNA polymerase II promoter
          smoothened signaling pathway
          axon guidance
          hindgut morphogenesis
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          anterior/posterior pattern specification
          proximal/distal pattern formation
          protein processing
          optic nerve morphogenesis
          hippocampus development
          smoothened signaling pathway involved in ventral spinal cord interneuron specification
          smoothened signaling pathway involved in spinal cord motor neuron cell fate specification
          forebrain dorsal/ventral pattern formation
          layer formation in cerebral cortex
          forebrain radial glial cell differentiation
          lateral ganglionic eminence cell proliferation
          melanocyte differentiation
          lung development
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          T cell differentiation in thymus
          limb morphogenesis
          wound healing
          positive regulation of protein import into nucleus
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          embryonic digit morphogenesis
          negative regulation of apoptotic process
          nose morphogenesis
          tongue development
          response to estrogen
          negative thymic T cell selection
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of smoothened signaling pathway
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of alpha-beta T cell differentiation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic digestive tract development
          developmental growth
          camera-type eye morphogenesis
          embryonic skeletal system morphogenesis
          oligodendrocyte differentiation
          palate development
          frontal suture morphogenesis
          lambdoid suture morphogenesis
          sagittal suture morphogenesis
          mammary gland specification
          smoothened signaling pathway involved in dorsal/ventral neural tube patterning
          artery development
          anterior semicircular canal development
          lateral semicircular canal development
          cell differentiation involved in kidney development
          thymocyte apoptotic process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of bone development
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jww4n:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0