Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other UBE2J2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          UBE2J2
          Gene Name:
          ubiquitin conjugating enzyme E2 J2
          Gene Aliases:
          NCUBE-2, NCUBE2, PRO2121
          Chromosome Location:
          Chr.1: 1253912 - 1273854 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.191987
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 121123

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: UBE2J2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_058167.2 NP_477515.2 4 420
          NM_194315.1 NP_919296.1 5 468
          NM_194457.1 NP_919439.1 3 289
          NM_194458.1 NP_919440.1 4 549
          XM_005244718.3 XP_005244775.1 4 698
          XM_005244719.4 XP_005244776.1 4 586
          XM_006710333.3 XP_006710396.1 4 865
          XM_011540613.2 XP_011538915.1 3 293
          XM_011540614.2 XP_011538916.1 4 651
          XM_011540616.2 XP_011538918.1 5 660
          XM_011540617.2 XP_011538919.1 4 427
          XM_017000238.1 XP_016855727.1 5 531
          XM_017000239.1 XP_016855728.1 3 749
          GenBank mRNA AF296658.1 - 4 373
          AK056065.1 - 4 330
          AK075017.1 - 4 399
          AK291935.1 - 4 399
          AL555293.3 - 5 544
          BC094777.1 - 4 419 30340049
          BC104890.1 - 3 244 8143893
          BC113430.1 - 3 244 8322482
          BC143657.1 - 3 244 9052171
          BE382927.1 - 4 363
          BG112933.1 - 544
          BG499172.1 - 4 413
          BG717336.1 - 5 646
          BM544827.1 - 5 471
          BM765278.1 - 3 204
          BM926567.1 - 4 546
          BQ881730.1 - 2 109

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          response to unfolded protein
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          ATP binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ubiquitin protein ligase activity
          ubiquitin conjugating enzyme activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0