Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MAGI1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MAGI1
Gene Name:
membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
Gene Aliases:
AIP-3, AIP3, BAIAP1, BAP-1, BAP1, MAGI-1, Magi1d, TNRC19, WWP3
Chromosome Location:
Chr.3: 65353525 - 66038836 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.476636
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
137662
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MAGI1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001033057.1
NP_001028229.1
2
929
NM_004742.2
NP_004733.2
2
929
NM_015520.1
NP_056335.1
2
929
XM_005265563.1
XP_005265620.1
2
931
XM_005265564.1
XP_005265621.1
2
931
XM_005265565.1
XP_005265622.1
2
931
XM_005265566.1
XP_005265623.1
2
931
XM_005265568.1
XP_005265625.1
2
931
XM_005265570.1
XP_005265627.1
2
931
XM_005265571.1
XP_005265628.1
2
931
XM_005265574.3
XP_005265631.1
2
931
XM_006713407.1
XP_006713470.1
2
931
XM_006713408.1
XP_006713471.1
2
931
XM_006713409.1
XP_006713472.1
2
931
XM_006713410.1
XP_006713473.1
2
931
XM_006713411.1
XP_006713474.1
2
931
XM_006713412.1
XP_006713475.1
2
931
XM_006713414.3
XP_006713477.1
2
931
XM_011534236.1
XP_011532538.1
2
931
XM_017007497.1
XP_016862986.1
2
931
XM_017007498.1
XP_016862987.1
2
931
XM_017007499.1
XP_016862988.1
2
1286
XM_017007500.1
XP_016862989.1
2
1285
XM_017007501.1
XP_016862990.1
2
931
XM_017007502.1
XP_016862991.1
2
931
XM_017007503.1
XP_016862992.1
2
931
XM_017007504.1
XP_016862993.1
2
931
XM_017007505.1
XP_016862994.1
2
931
XM_017007506.1
XP_016862995.1
2
931
GenBank mRNA
AB010894.1
-
2
645
AF401654.1
-
2
403
AF401655.1
-
2
403
AF401656.1
-
2
403
AK289803.1
-
2
498
AK310365.1
-
6
704
BC062367.1
-
2
929
KC170987.1
-
2
403
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein complex assembly
cell adhesion
cell surface receptor signaling pathway
neuron death
protein binding
ATP binding
protein C-terminus binding
protein complex scaffold
alpha-actinin binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0