Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PSME3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PSME3
          Gene Name:
          proteasome activator subunit 3
          Gene Aliases:
          HEL-S-283, Ki, PA28-gamma, PA28G, PA28gamma, REG-GAMMA
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42833142 - 42843760 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.152978
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 138670

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PSME3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001267045.1 NP_001253974.1 7 1083
          NM_005789.3 NP_005780.2 5 756
          NM_176863.2 NP_789839.1 5 756
          NR_049772.1 5 756
          XM_011524177.2 XP_011522479.1 5 765
          GenBank mRNA AK057221.1 - 7 922
          AK074999.1 - 5 453
          AK303211.1 - 5 453
          AK307110.1 - 4 1157
          AK314347.1 - 5 499
          BC001423.2 - 5 483 3139753
          BC002684.1 - 5 462 3606558
          BC008020.1 - 5 414 3537911
          BG708969.1 - 5 497
          BT019386.1 - 5 266
          BX640801.1 - 7 810
          CR541745.1 - 5 266
          EU794653.1 - 5 483
          FJ200488.1 - 5 266
          U11292.1 - 5 428

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          protein polyubiquitination
          stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I, TAP-dependent
          regulation of cellular amino acid metabolic process
          apoptotic process
          positive regulation of endopeptidase activity
          anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          NIK/NF-kappaB signaling
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of mRNA stability
          T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
          positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          p53 binding
          protein binding
          identical protein binding
          endopeptidase activator activity
          MDM2/MDM4 family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0