Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other RNH1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
RNH1
Gene Name:
ribonuclease/angiogenin inhibitor 1
Gene Aliases:
RAI, RNH
Chromosome Location:
Chr.11: 494512 - 507283 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.530687
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
142492
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: RNH1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002939.3
NP_002930.2
4
608
NM_203383.1
NP_976317.1
4
540
NM_203384.1
NP_976318.1
3
367
NM_203385.1
NP_976319.1
3
435
NM_203386.2
NP_976320.1
4
498
NM_203387.2
NP_976321.1
4
566
NM_203388.2
NP_976322.1
3
325
NM_203389.2
NP_976323.1
3
393
XM_011520255.1
XP_011518557.1
4
543
XM_011520257.2
XP_011518559.1
4
791
XM_011520258.2
XP_011518560.1
4
759
XM_011520259.2
XP_011518561.1
3
308
XM_011520260.2
XP_011518562.1
4
467
XM_011520261.2
XP_011518563.1
4
541
XM_011520262.2
XP_011518564.1
4
724
XM_011520263.1
XP_011518565.1
3
275
XM_017018106.1
XP_016873595.1
4
608
GenBank mRNA
AB209196.1
-
3
1215
AK308340.1
-
4
495
AK310173.1
-
4
478
AK311379.1
-
3
355
AL161967.1
-
2
1543
AL534410.3
-
3
382
AL539148.3
-
3
410
BC000677.2
-
3
295
3349381
BC003506.1
-
3
308
2959514
BC011186.1
-
2
93
BC011500.1
-
3
246
4155804
BC014629.2
-
3
295
3029730
BC024037.1
-
3
308
2959514
BC047730.1
-
4
587
5788220
BG716555.1
-
3
383
BG720935.1
-
3
308
BG752774.1
-
4
506
BM019570.1
-
3
368
BM465975.1
-
4
444
BM562998.1
-
3
366
BQ927358.1
-
3
254
BQ954409.1
-
3
361
DC296330.1
-
4
478
M22414.1
-
3
256
M36717.1
-
4
495
X13973.1
-
4
495
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
mRNA catabolic process
negative regulation of catalytic activity
regulation of angiogenesis
protein binding
ribonuclease inhibitor activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-q8kbf:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0