Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SLC16A3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SLC16A3
          Gene Name:
          solute carrier family 16 member 3
          Gene Aliases:
          MCT 3, MCT 4, MCT-3, MCT-4, MCT3, MCT4
          Chromosome Location:
          Chr.17: 82228406 - 82239499 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.500761
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 14322

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SLC16A3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001042422.2 NP_001035887.1 2 278
          NM_001042423.2 NP_001035888.1 2 282
          NM_001206950.1 NP_001193879.1 2 294
          NM_001206951.1 NP_001193880.1 2 256
          NM_001206952.1 NP_001193881.1 2 223
          NM_004207.3 NP_004198.1 2 250
          XM_011523607.1 XP_011521909.1 2 2171
          GenBank mRNA AK127319.1 - 1 2438
          AK223040.1 - 2 208
          BC112267.1 - 1 169 8327735
          BC112269.1 - 1 169 8327737
          BM926587.1 - 2 291
          CX872345.1 - 2 282
          DA373476.1 - 2 257
          DA419716.1 - 2 255
          DA583988.1 - 2 279
          DA895850.1 - 2 223
          U81800.1 - 2 190

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pyruvate metabolic process
          monocarboxylic acid transport
          plasma membrane lactate transport
          leukocyte migration
          protein binding
          monocarboxylic acid transmembrane transporter activity
          lactate transmembrane transporter activity
          symporter activity
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8rxhs:80/100.66.78.116:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0