Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FAM208B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FAM208B
          Gene Name:
          family with sequence similarity 208 member B
          Gene Aliases:
          C10orf18, bA318E3.2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 5684759 - 5763740 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.610717
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 263444

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FAM208B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001321783.1 NP_001308712.1 22 8358
          NM_001321784.1 NP_001308713.1 22 8404
          NM_001321785.1 NP_001308714.1 21 8115
          NM_017782.4 NP_060252.4 21 8285
          XM_005252474.3 XP_005252531.1 24 15096
          XM_005252475.3 XP_005252532.1 25 8757
          XM_005252476.4 XP_005252533.1 23 8540
          XM_005252480.4 XP_005252537.1 21 8345
          XM_005252481.4 XP_005252538.1 19 7830
          XM_005252482.2 XP_005252539.1 23 8190
          XM_011519515.2 XP_011517817.1 25 15234
          XM_011519517.2 XP_011517819.1 25 9154
          XM_011519518.2 XP_011517820.1 24 8467
          XM_011519519.2 XP_011517821.1 24 14991
          XM_011519520.2 XP_011517822.1 22 14931
          XM_011519521.2 XP_011517823.1 24 8678
          XM_011519522.2 XP_011517824.1 24 9062
          XM_011519525.2 XP_011517827.1 22 8098
          XM_017016362.1 XP_016871851.1 23 8961
          XM_017016363.1 XP_016871852.1 24 8619
          XM_017016364.1 XP_016871853.1 22 8823
          XM_017016365.1 XP_016871854.1 23 8485
          GenBank mRNA AB095927.1 - 8 4473
          AK022966.1 - 7 2191
          AK024762.1 - 7 1327
          AK027014.1 - 7 1851
          AK091392.1 - 7 3404
          AK095469.1 - 1 1868
          AK128051.1 - 9 5560
          AK128055.1 - 7 3980
          AK128151.1 - 7 3503
          AK225352.1 - 7 2670
          AL832762.1 - 8 4986
          BC001759.1 - 7 2678
          BC110339.1 - 7 1310
          CR936780.1 - 21 8287

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0