Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other STAT5B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          STAT5B
          Gene Name:
          signal transducer and activator of transcription 5B
          Gene Aliases:
          STAT5
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42199177 - 42276460 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.595276
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 3527

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: STAT5B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012448.3 NP_036580.2 3 333
          XM_005257626.4 XP_005257683.1 3 387
          GenBank mRNA AB208920.1 - 3 312
          AK308163.1 - 3 221
          BC020868.1 - 3 333
          BC065227.1 - 3 333 5553426
          U47686.1 - 3 310
          U48730.2 - 2 175

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_022380, X97541, X91988.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_011489, NM_001113563, Z48539, AK154664, AK045531, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          allantoin metabolic process
          luteinization
          response to hypoxia
          natural killer cell differentiation
          liver development
          citrate metabolic process
          2-oxoglutarate metabolic process
          succinate metabolic process
          oxaloacetate metabolic process
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          isoleucine metabolic process
          valine metabolic process
          creatine metabolic process
          fatty acid metabolic process
          acute-phase response
          JAK-STAT cascade
          female pregnancy
          lactation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of steroid metabolic process
          taurine metabolic process
          lipid storage
          regulation of epithelial cell differentiation
          response to estradiol
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of natural killer cell proliferation
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          cellular response to hormone stimulus
          T cell differentiation in thymus
          prolactin signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of multicellular organism growth
          positive regulation of activated T cell proliferation
          progesterone metabolic process
          T cell homeostasis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          response to ethanol
          positive regulation of B cell differentiation
          positive regulation of gamma-delta T cell differentiation
          negative regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity
          creatinine metabolic process
          development of secondary female sexual characteristics
          development of secondary male sexual characteristics
          Peyer's patch development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of cellular component movement
          JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
          response to interleukin-2
          response to interleukin-4
          response to interleukin-15
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          mast cell migration
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein tyrosine kinase activity
          signal transducer activity
          protein binding
          protein phosphatase binding
          glucocorticoid receptor binding
          protein dimerization activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qm47m:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0