Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SRSF10 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SRSF10
          Gene Name:
          serine and arginine rich splicing factor 10
          Gene Aliases:
          FUSIP1, FUSIP2, NSSR, PPP1R149, SFRS13, SFRS13A, SRp38, SRrp40, TASR, TASR1, TASR2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23964347 - 23980927 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.3530
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 43657

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SRSF10
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001191005.2 NP_001177934.1 3 393
          NM_001191006.2 NP_001177935.1 3 393
          NM_001191007.2 NP_001177936.1 3 393
          NM_001191009.2 NP_001177938.1 3 393
          NM_001300936.1 NP_001287865.1 3 393
          NM_001300937.1 NP_001287866.1 3 393
          NM_006625.5 NP_006616.1 3 393
          NM_054016.3 NP_473357.1 3 393
          XM_017000100.1 XP_016855589.1 3 4113
          XM_017000101.1 XP_016855590.1 4 3656
          XM_017000102.1 XP_016855591.1 4 1283
          GenBank mRNA AF047448.1 - 3 214
          AF067730.1 - 3 214
          AF419331.1 - 3 261
          AF449427.1 - 3 185
          AK001286.1 - 3 257
          AK001656.1 - 3 257
          AK055311.1 - 1 1195
          AK125834.1 - 1 2590
          AK222994.1 - 3 284
          AK296175.1 - 3 286
          AY007101.1 - 3 226
          AY150180.1 - 3 199
          AY150181.1 - 3 199
          BC001107.1 - 3 286 3504780
          BC005039.1 - 3 249 3531441
          BC010074.2 - 3 238 4302658
          BC071575.1 - 3 3514
          BX648939.1 - 1 2446
          KU178536.1 - 3 185

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001025738, XM_006239220, XM_006239222, XM_006239223, XM_006239221, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001284195, NM_001284196, NM_001080387, NM_010178, BC006670, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spliceosomal tri-snRNP complex assembly
          RNA splicing, via transesterification reactions
          mRNA splicing, via spliceosome
          regulation of transcription, DNA-templated
          mRNA splice site selection
          mRNA export from nucleus
          cytosolic transport
          regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          negative regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          nucleotide binding
          RNA binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding
          RS domain binding
          unfolded protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-57bf8:80/100.66.79.204:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0