Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TRAF3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TRAF3
          Gene Name:
          TNF receptor associated factor 3
          Gene Aliases:
          CAP-1, CAP1, CD40bp, CRAF1, IIAE5, LAP1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 102777479 - 102911500 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.510528
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 4724

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TRAF3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001199427.1 NP_001186356.1 3, 4 519
          NM_003300.3 NP_003291.2 3, 4 519
          NM_145725.2 NP_663777.1 4, 5 658
          NM_145726.2 NP_663778.1 4, 5 658
          XM_011537116.2 XP_011535418.1 4, 5 634
          XM_011537117.2 XP_011535419.1 4, 5 634
          XM_011537118.2 XP_011535420.1 4, 5 635
          XM_017021617.1 XP_016877106.1 4, 5 1078
          XM_017021618.1 XP_016877107.1 4, 5 2574
          XM_017021619.1 XP_016877108.1 4, 5 2576
          XM_017021620.1 XP_016877109.1 4, 5 636
          GenBank mRNA AK303172.1 - 3, 4 396
          BC075086.2 - 2, 3 330 30915387
          BC075087.2 - 2, 3 330 30915599
          BX247977.1 - 4, 5 504
          L38509.1 - 3, 4 441
          U15637.1 - 4, 5 515
          U19260.1 - 3, 4 455
          U21092.1 - 3, 4 522

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_011632, NM_001286122, U21050, AK147304, BC137634, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytokine production
          toll-like receptor signaling pathway
          apoptotic process
          signal transduction
          Toll signaling pathway
          protein ubiquitination
          regulation of proteolysis
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of type I interferon production
          regulation of interferon-beta production
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway
          regulation of apoptotic process
          innate immune response
          regulation of defense response to virus
          ubiquitin-protein transferase activity
          signal transducer activity
          tumor necrosis factor receptor binding
          protein binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          thioesterase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-x88k6:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0