Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CREB1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CREB1
          Gene Name:
          cAMP responsive element binding protein 1
          Gene Aliases:
          CREB, CREB-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 207529892 - 207605989 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.516646
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 6690

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CREB1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001320793.1 NP_001307722.1 2, 3 373
          NM_004379.4 NP_004370.1 2, 3 373
          NM_134442.4 NP_604391.1 2, 3 373
          NR_135473.1 2, 3 373
          XM_011510645.1 XP_011508947.1 2, 3 187
          XM_011510646.2 XP_011508948.1 2, 3 349
          XM_011510647.2 XP_011508949.1 2, 3 230
          XM_011510648.2 XP_011508950.1 2, 3 349
          XM_017003399.1 XP_016858888.1 2, 3 323
          GenBank mRNA AK298740.1 - 2, 3 195
          AK312747.1 - 3, 4 268
          AK315226.1 - 2, 3 164
          AY347527.1 - 2, 3 165
          BC010636.1 - 2, 3 216 3872792
          BC095407.1 - 2, 3 317 30344522
          BT019509.1 - 1, 2 122
          CR407617.1 - 1, 2 122
          DC366797.1 - 2, 3 373
          M27691.1 - 2, 3 238
          M34356.1 - 1, 2 122
          X55545.1 - 265
          X60003.1 - 1, 2 122

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          signal transduction
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          axon guidance
          aging
          lactation
          memory
          circadian rhythm
          regulation of cell size
          visual learning
          response to organic substance
          negative regulation of transcription by competitive promoter binding
          response to activity
          viral process
          pituitary gland development
          positive regulation of transforming growth factor beta3 production
          secretory granule organization
          response to glucagon
          chemotaxis to arachidonic acid
          response to nicotine
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          cellular response to platelet-derived growth factor stimulus
          response to antidepressant
          positive regulation of multicellular organism growth
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of hormone secretion
          positive regulation of lipid biosynthetic process
          regulation of fibroblast proliferation
          protein stabilization
          regulation of glial cell proliferation
          lung saccule development
          Type I pneumocyte differentiation
          cellular response to zinc ion
          cellular response to fatty acid
          positive regulation of long-term synaptic potentiation
          negative regulation of neuron death
          response to L-glutamate
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          cellular response to insulin-like growth factor stimulus
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          transcription cofactor activity
          protein binding
          enzyme binding
          Hsp70 protein binding
          histone acetyltransferase binding
          cAMP response element binding
          identical protein binding
          arrestin family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-4x8c5:80/100.66.76.73:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0