Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GLT8D1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Glt8d1
          Gene Name:
          glycosyltransferase 8 domain containing 1
          Gene Aliases:
          2410004H05Rik, 5430414N14Rik, AI450005
          Chromosome Location:
          Chr.14: 31001347 - 31012441 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.8766
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 83835

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Glt8d1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001165930.1 NP_001159402.1 4 274
          NM_029626.2 NP_083902.2 4 803
          GenBank mRNA AK010388.1 - 4 532
          AK077388.1 - 4 268
          AK160461.1 - 5 434
          BC029215.1 - 3 249
          BC055709.1 - 4 560
          BC058731.1 - 4 560
          BC069873.1 - 4 353 6314675
          CX209391.1 - 3 234

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-galactosyltransferase activity
          molecular_function
          UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity
          glycolipid mannosyltransferase activity
          oligosaccharyl transferase activity
          dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity
          acetylglucosaminyltransferase activity
          acetylgalactosaminyltransferase activity
          galactosyltransferase activity
          fucosyltransferase activity
          O antigen polymerase activity
          lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          cellulose synthase activity
          9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
          1-phenanthrol glycosyltransferase activity
          9-phenanthrol glycosyltransferase activity
          1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity
          phenanthrol glycosyltransferase activity
          beta-1,4-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          inositol phosphoceramide synthase activity
          glucosyltransferase activity
          alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity
          indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity
          salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity
          salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity
          benzoic acid glucosyltransferase activity
          chondroitin hydrolase activity
          dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline