Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PDE4D SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PDE4D
Gene Name:
phosphodiesterase 4D
Gene Aliases:
ACRDYS2, DPDE3, HSPDE4D, PDE43, PDE4DN2, STRK1
Chromosome Location:
Chr.5: 58969038 - 60488098 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.117545
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS107723
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PDE4D
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001104631.1
NP_001098101.1
14
2127
NM_001165899.1
NP_001159371.1
16
2018
NM_001197218.1
NP_001184147.1
14
1866
NM_001197219.1
NP_001184148.1
14
1644
NM_001197220.1
NP_001184149.1
14
2282
NM_001197221.1
NP_001184150.1
10
1602
NM_001197222.1
NP_001184151.1
9
1688
NM_001197223.1
NP_001184152.1
9
1478
NM_006203.4
NP_006194.2
14
1670
XM_005248537.3
XP_005248594.1
14
2824
XM_005248538.4
XP_005248595.1
15
4725
XM_011543469.1
XP_011541771.1
17
2107
XM_011543470.2
XP_011541772.1
17
2031
XM_011543471.1
XP_011541773.1
16
1984
XM_011543473.1
XP_011541775.1
16
1932
XM_011543477.2
XP_011541779.1
16
1934
XM_017009565.1
XP_016865054.1
17
2144
XM_017009566.1
XP_016865055.1
17
2034
XM_017009567.1
XP_016865056.1
15
1772
XM_017009568.1
XP_016865057.1
17
2018
XM_017009569.1
XP_016865058.1
16
1897
XM_017009570.1
XP_016865059.1
13
2717
XM_017009571.1
XP_016865060.1
16
1940
GenBank mRNA
AF012073.1
-
14
1880
AF012074.1
-
10
1616
AF536975.1
-
9
1285
AF536976.1
-
16
1841
AF536977.1
-
14
1644
AJ250852.1
-
10
1212
AJ250854.1
-
15
1807
AY245866.1
-
16
1983
AY245867.1
-
14
2282
AY388960.1
-
14
1565
BC036319.1
-
9
1480
4828512
L20970.1
-
14
1678
U02882.1
-
13
1448
U50157.1
-
9
1286
U50158.1
-
10
1200
U50159.1
-
14
1621
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
phosphodiesterase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of heart rate
cAMP catabolic process
smooth muscle contraction
aging
regulation of receptor activity
regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
cAMP-mediated signaling
neutrophil chemotaxis
regulation of cAMP metabolic process
positive regulation of interferon-gamma production
positive regulation of interleukin-2 production
positive regulation of interleukin-5 production
negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
multicellular organism growth
negative regulation of heart contraction
T cell receptor signaling pathway
regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
establishment of endothelial barrier
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to epinephrine stimulus
adrenergic receptor signaling pathway
regulation of cardiac muscle cell contraction
adrenergic receptor signaling pathway involved in positive regulation of heart rate
regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
negative regulation of relaxation of cardiac muscle
3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
protein binding
drug binding
enzyme binding
cAMP binding
beta-2 adrenergic receptor binding
ion channel binding
metal ion binding
ATPase binding
scaffold protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mc8hj:80/100.66.75.242:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0