Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SORBS2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SORBS2
Gene Name:
sorbin and SH3 domain containing 2
Gene Aliases:
ARGBP2, PRO0618
Chromosome Location:
Chr.4: 185585444 - 185956716 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.481342
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
HSS112347
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Contact Us
Your Price
Online offer:
3062.0
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SORBS2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001145670.1
NP_001139142.1
11
1674
NM_001145671.2
NP_001139143.1
11
1247
NM_001145672.1
NP_001139144.1
10
1044
NM_001145673.1
NP_001139145.1
11
1771
NM_001145674.1
NP_001139146.1
4
693
NM_001145675.1
NP_001139147.1
5
738
NM_001270771.1
NP_001257700.1
13
1728
NM_003603.6
NP_003594.3
11
1561
NM_021069.4
NP_066547.1
10
1508
XM_005263307.1
XP_005263364.1
13
2365
XM_005263308.1
XP_005263365.1
12
1723
XM_005263310.1
XP_005263367.1
12
1654
XM_005263311.1
XP_005263368.1
12
1723
XM_005263312.1
XP_005263369.1
11
1561
XM_005263313.1
XP_005263370.1
11
1678
XM_006714388.1
XP_006714451.1
12
1654
XM_006714390.1
XP_006714453.1
11
1630
XM_017008738.1
XP_016864227.1
14
2839
XM_017008739.1
XP_016864228.1
15
3142
XM_017008740.1
XP_016864229.1
14
2835
XM_017008741.1
XP_016864230.1
14
2839
XM_017008742.1
XP_016864231.1
13
2789
XM_017008743.1
XP_016864232.1
14
2770
XM_017008744.1
XP_016864233.1
14
3049
XM_017008745.1
XP_016864234.1
13
2989
XM_017008746.1
XP_016864235.1
14
2839
XM_017008747.1
XP_016864236.1
14
2980
XM_017008748.1
XP_016864237.1
14
2839
XM_017008749.1
XP_016864238.1
14
2401
XM_017008750.1
XP_016864239.1
14
2839
XM_017008751.1
XP_016864240.1
14
2839
XM_017008752.1
XP_016864241.1
14
2839
XM_017008753.1
XP_016864242.1
14
2839
XM_017008754.1
XP_016864243.1
13
2794
XM_017008755.1
XP_016864244.1
11
1804
XM_017008756.1
XP_016864245.1
10
1507
XM_017008757.1
XP_016864246.1
4
693
XM_017008758.1
XP_016864247.1
11
1673
XM_017008759.1
XP_016864248.1
11
2400
XM_017008760.1
XP_016864249.1
11
1630
XM_017008761.1
XP_016864250.1
14
2839
XM_017008762.1
XP_016864251.1
12
1723
XM_017008763.1
XP_016864252.1
11
1673
XM_017008764.1
XP_016864253.1
12
1654
XM_017008765.1
XP_016864254.1
13
1957
XM_017008766.1
XP_016864255.1
11
1630
XM_017008767.1
XP_016864256.1
12
1933
XM_017008768.1
XP_016864257.1
11
1851
XM_017008769.1
XP_016864258.1
11
1609
XM_017008770.1
XP_016864259.1
10
1585
XM_017008771.1
XP_016864260.1
10
1511
XM_017008772.1
XP_016864261.1
11
1561
XM_017008773.1
XP_016864262.1
12
1864
XM_017008774.1
XP_016864263.1
5
1138
XM_017008775.1
XP_016864264.1
13
2794
GenBank mRNA
AB018320.1
-
10
1160
AF049884.1
-
11
1525
AF049885.1
-
10
890
AK056628.1
-
13
1346
AK056758.1
-
4
693
AK225327.1
-
11
1640
AK225812.1
-
11
1771
AK293400.1
-
10
1044
AK295742.1
-
11
1079
AK296461.1
-
4
470
AK304653.1
-
5
474
BC011883.1
-
11
1214
3677070
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
actin filament organization
cell adhesion
biological_process
cell migration
cell growth involved in cardiac muscle cell development
structural constituent of cytoskeleton
protein binding
cytoskeletal adaptor activity
structural constituent of muscle
poly(A) RNA binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0