Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DISC1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DISC1 TSNAX-DISC1
          Gene Name:
          disrupted in schizophrenia 1
          TSNAX-DISC1 readthrough (NMD candidate)
          Gene Aliases:
          C1orf136, SCZD9
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 231626815 - 232041272 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.1: 231528653 - 232041272 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.13318
          Hs.13318
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID HSS178357
          Size 20 nmol
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 1299001
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DISC1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001012957.1 NP_001012975.1 2 431
          NM_001012958.1 NP_001012976.1 2 431
          NM_001012959.1 NP_001012977.1 2 431
          NM_001164537.1 NP_001158009.1 2 431
          NM_001164538.1 NP_001158010.1 2 431
          NM_001164539.1 NP_001158011.1 2 431
          NM_001164540.1 NP_001158012.1 2 431
          NM_001164541.1 NP_001158013.1 2 431
          NM_001164542.1 NP_001158014.1 2 431
          NM_001164544.1 NP_001158016.1 2 431
          NM_001164545.1 NP_001158017.1 2 431
          NM_001164546.1 NP_001158018.1 2 431
          NM_001164547.1 NP_001158019.1 2 431
          NM_001164548.1 NP_001158020.1 2 431
          NM_001164549.1 NP_001158021.1 2 431
          NM_001164550.1 NP_001158022.1 2 431
          NM_001164551.1 NP_001158023.1 2 431
          NM_001164552.1 NP_001158024.1 2 431
          NM_001164553.1 NP_001158025.1 2 431
          NM_001164554.1 NP_001158026.1 2 431
          NM_001164555.1 NP_001158027.1 2 431
          NM_018662.2 NP_061132.2 2 431
          GenBank mRNA AB007926.1 - 2 417
          AF222980.1 - 2 431
          AJ506177.1 - 2 431
          AJ506178.1 - 2 431
          AK025293.1 - 2 496
          AK096457.1 - 3 603
          BC151225.1 - 2 417 9007180
          FJ804174.1 - 2 431
          FJ804175.1 - 2 431
          FJ804176.1 - 2 431
          FJ804177.1 - 2 431
          FJ804178.1 - 2 431
          FJ804179.1 - 2 431
          FJ804180.1 - 2 431
          FJ804181.1 - 2 431
          FJ804182.1 - 2 431
          FJ804183.1 - 2 431
          FJ804184.1 - 2 431
          FJ804185.1 - 2 431
          FJ804186.1 - 2 431
          FJ804187.1 - 2 431
          FJ804188.1 - 2 431
          FJ804189.1 - 2 431
          FJ804190.1 - 2 431
          FJ804191.1 - 2 431
          FJ804192.1 - 2 431
          FJ804193.1 - 2 431
          FJ804194.1 - 2 431
          FJ804195.1 - 3 499
          FJ804196.1 - 2 431
          FJ804197.1 - 2 431
          FJ804198.1 - 2 431
          FJ804199.1 - 2 431
          FJ804200.1 - 2 431
          FJ804201.1 - 2 431
          FJ804202.1 - 2 431
          FJ804203.1 - 2 431
          FJ804205.1 - 2 431
          FJ804206.1 - 2 431
          FJ804207.1 - 2 431
          FJ804208.1 - 2 431
          FJ804209.1 - 2 431
          FJ804210.1 - 2 431
          FJ804211.1 - 2 431
          FJ804212.1 - 2 431
          FJ804213.1 - 2 431
          FJ804214.1 - 2 431
          FJ804215.1 - 2 431
          FJ804216.1 - 2 431
          Gene Symbol: TSNAX-DISC1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_028393.1 6 1099
          NR_028394.1 7 1227
          NR_028395.1 7 1227
          NR_028396.1 6 1099
          NR_028397.1 6 964
          NR_028398.1 4 718
          NR_028399.1 8 1334
          NR_028400.1 7 1206

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          neuron migration
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          positive regulation of neuroblast proliferation
          cell proliferation in forebrain
          pyramidal neuron migration
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          TOR signaling
          nonmotile primary cilium assembly
          positive regulation of axon extension
          mitochondrial calcium ion homeostasis
          response to electrical stimulus
          canonical Wnt signaling pathway
          regulation of dendritic spine development
          protein localization to centrosome
          regulation of synapse maturation
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein binding
          kinesin binding
          protein complex binding
          protein complex scaffold

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vh84l:80/100.66.79.51:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0