Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CDK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CDK2
          Gene Name:
          cyclin dependent kinase 2
          Gene Aliases:
          CDKN2, p33(CDK2)
          Chromosome Location:
          Chr.12: 55966769 - 55972789 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.19192
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID VHS40359
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CDK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001290230.1 NP_001277159.1 3 553
          NM_001798.4 NP_001789.2 4 631
          NM_052827.3 NP_439892.2 4 631
          XM_011537732.1 XP_011536034.1 4 631
          GenBank mRNA AB012305.1 - 4 393
          AK291941.1 - 4 570
          AK293246.1 - 3 492
          BC003065.2 - 4 551 3504348
          BT006821.1 - 4 391
          M68520.1 - 4 581
          X61622.1 - 4 391
          X62071.1 - 4 561

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          G2/M transition of mitotic cell cycle
          lens development in camera-type eye
          DNA replication
          DNA repair
          potassium ion transport
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
          mitotic nuclear division
          centriole replication
          meiotic nuclear division
          Ras protein signal transduction
          positive regulation of cell proliferation
          response to toxic substance
          histone phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          organ regeneration
          mitotic G1 DNA damage checkpoint
          positive regulation of DNA-dependent DNA replication initiation
          response to estradiol
          cellular response to insulin stimulus
          response to drug
          response to ethanol
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          response to cadmium ion
          centrosome duplication
          cell division
          negative regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
          regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
          response to cAMP
          response to electrical stimulus
          regulation of gene silencing
          cellular response to nitric oxide
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          protein serine/threonine kinase activity
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          cyclin binding
          protein complex binding
          histone kinase activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0