Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BRAF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BRAF KIAA1549
          Gene Name:
          B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase
          KIAA1549
          Gene Aliases:
          B-RAF1, B-raf, BRAF1, NS7, RAFB1
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140719331 - 140924764 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 138831377 - 138981626 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.550061
          Hs.605380
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID VHS40630
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BRAF
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004333.4 NP_004324.2 15 1857
          XM_005250045.2 XP_005250102.1 15 1804
          XM_017012558.1 XP_016868047.1 16 1924
          XM_017012559.1 XP_016868048.1 16 1924
          GenBank mRNA AK314346.1 - 15 1804
          BC101757.1 - 15 1818 8069263
          BC112079.1 - 15 1818 8327547
          M21001.1 - 5 482
          M95712.2 - 15 1857
          Gene Symbol: KIAA1549
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AM989477.1 - 2003

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          myeloid progenitor cell differentiation
          protein phosphorylation
          visual learning
          organ morphogenesis
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of fibroblast migration
          glucose transport
          thyroid gland development
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          somatic stem cell population maintenance
          cellular response to drug
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          positive T cell selection
          response to peptide hormone
          negative regulation of neuron apoptotic process
          thymus development
          positive regulation of axon regeneration
          positive regulation of axonogenesis
          protein heterooligomerization
          positive regulation of stress fiber assembly
          response to cAMP
          long-term synaptic potentiation
          head morphogenesis
          face development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to calcium ion
          establishment of protein localization to membrane
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          negative regulation of synaptic vesicle exocytosis
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase kinase kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          ATP binding
          small GTPase binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0