Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RCC1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RCC1 SNHG3
          Gene Name:
          regulator of chromosome condensation 1
          small nucleolar RNA host gene 3
          Gene Aliases:
          CHC1, RCC1-I, SNHG3-RCC1
          NCRNA00014, RNU17C, RNU17D, U17HG, U17HG-A, U17HG-AB
          Chromosome Location:
          Chr.1: 28505943 - 28539196 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.1: 28505943 - 28510892 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.469723
          Hs.469723
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID n258488

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RCC1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA CB985055.1 - 3 271
          Gene Symbol: SNHG3
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_002909.2
          3 305
          NR_036473.1
          4 413
          GenBank mRNA AJ006834.1 - LIT1316
          U17HG
          3 205
          AJ006835.1 - LIT1315
          U17HG
          3 205
          AK092726.1 -
          2 1938
          BC006790.1 -
          3 187
          BC012122.1 -
          3 193
          BC017334.2 -
          3 180
          DA044266.1 -
          3 264
          DA135739.1 -
          4 376
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA820174.1 - 3 202 Chr. 1 - 28506046 - 28509321 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY075800.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506045 - 28509246 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA352342.1 - 2 156 Chr. 1 - 28508136 - 28509153 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY180673.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509192 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM450342.1 - 182 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA998284.1 - 3 213 Chr. 1 - 28506045 - 28509318 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366542.1 - 3 192 Chr. 1 - 28506055 - 28509581 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA955189.1 - 3 207 Chr. 1 - 28506043 - 28509267 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA933716.1 - 1 139 Chr. 1 - 28508824 - 28509359 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB113121.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509329 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF941702.1 - 3 197 Chr. 1 - 28506050 - 28509152 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366538.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506055 - 28509488 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY182836.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA928567.1 - 3 202 Chr. 1 - 28506047 - 28509337 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA352343.1 - 2 156 Chr. 1 - 28508136 - 28509163 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF795420.1 - 191 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA HY112100.1 - 3 279 Chr. 1 - 28505969 - 28509173 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB985655.1 - 3 208 Chr. 1 - 28506043 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY059835.1 - 3 201 Chr. 1 - 28506045 - 28509325 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA969742.1 - 3 209 Chr. 1 - 28506045 - 28509315 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM802102.1 - 192 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA968918.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM790281.1 - 3 192 Chr. 1 - 28506056 - 28509323 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CD048541.1 - 3 224 Chr. 1 - 28506045 - 28509614 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV763089.1 - 2 198 Chr. 1 - 28508127 - 28509528 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA478694.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA089660.1 - 3 265 Chr. 1 - 28505984 - 28509274 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY176129.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509283 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA704998.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV689452.1 - 3 239 Chr. 1 - 28506009 - 28509366 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366541.1 - 2 161 Chr. 1 - 28508130 - 28509185 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA728986.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509467 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ224438.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506055 - 28509617 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA918003.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509337 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA817644.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA847021.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509325 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY177570.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509225 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM771983.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509374 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU187480.1 - 2 177 Chr. 1 - 28508127 - 28509634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI772556.1 - 2 187 Chr. 1 - 28508116 - 28509484 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA961704.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509303 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY179875.1 - 3 202 Chr. 1 - 28506045 - 28509263 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA922155.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509320 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV764560.2 - 3 198 Chr. 1 - 28506051 - 28509412 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB157161.1 - 3 206 Chr. 1 - 28506043 - 28509332 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA644956.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM479709.1 - 3 190 Chr. 1 - 28506059 - 28509634 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366536.1 - 2 159 Chr. 1 - 28508133 - 28509423 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY173512.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506045 - 28509232 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA925005.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509319 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI833284.1 - 3 184 Chr. 1 - 28506060 - 28509531 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU183513.1 - 3 192 Chr. 1 - 28506056 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM788818.1 - 2 181 Chr. 1 - 28508127 - 28509339 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA936462.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB112428.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509353 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY113224.1 - 3 261 Chr. 1 - 28505989 - 28509206 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366544.1 - 2 174 Chr. 1 - 28508127 - 28509283 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL523116.3 - 2 176 Chr. 1 - 28508127 - 28509940 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA952260.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509313 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM834932.1 - 1 83 Chr. 1 - 28508876 - 28509340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU943197.1 - 3 208 Chr. 1 - 28506044 - 28509509 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY153255.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509198 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA565956.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509324 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366540.1 - 2 189 Chr. 1 - 28508127 - 28509421 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB128729.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509326 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY084156.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509217 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG474710.1 - 3 195 Chr. 1 - 28506055 - 28509618 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB157773.1 - 3 193 Chr. 1 - 28506055 - 28509221 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB262011.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509330 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB271395.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509295 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA943290.1 - 3 206 Chr. 1 - 28506043 - 28509321 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY089919.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509246 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB963044.1 - 3 259 Chr. 1 - 28505990 - 28509462 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY179907.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509261 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA510712.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509216 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM759606.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506043 - 28509424 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF982554.1 - 2 152 Chr. 1 - 28508137 - 28509570 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366535.1 - 3 195 Chr. 1 - 28506053 - 28509489 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA787816.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509270 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG023899.1 - 173 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DA902617.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506045 - 28509297 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY176989.1 - 3 202 Chr. 1 - 28506045 - 28509229 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY175139.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509219 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366543.1 - 3 202 Chr. 1 - 28506055 - 28509366 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY796950.2 - 2 173 Chr. 1 - 28508127 - 28509414 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA381375.1 - 1 248 Chr. 1 - 28508764 - 28509340 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY182945.1 - 3 203 Chr. 1 - 28506045 - 28509230 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN366539.1 - 3 180 Chr. 1 - 28506068 - 28509242 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA932306.1 - 3 204 Chr. 1 - 28506044 - 28509327 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG028447.1 - 3 190 Chr. 1 - 28506057 - 28509522 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB128113.1 - 3 207 Chr. 1 - 28506045 - 28509219 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB163464.1 - 3 188 Chr. 1 - 28506060 - 28509328 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI004003.1 - 1 37 Chr. 1 - 28508923 - 28509326 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA224254.1 - 3 206 Chr. 1 - 28506044 - 28509331 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA926278.1 - 3 205 Chr. 1 - 28506044 - 28509334 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA056610.1 - 3 264 Chr. 1 - 28505984 - 28509252 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM802666.1 - 192 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BU198833.1 - 3 208 Chr. 1 - 28506044 - 28509422 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF036396.1 - 2 170 Chr. 1 - 28508127 - 28509376 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA652687.1 - 3 206 Chr. 1 - 28506044 - 28509333 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ218931.1 - 3 188 Chr. 1 - 28506060 - 28509544 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2gfbh:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0