Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CRHR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CRHR2
          Gene Name:
          corticotropin releasing hormone receptor 2
          Gene Aliases:
          CRF-RB, CRF2, CRFR2, HM-CRF
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30651844 - 30700103 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.546246
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s3515

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CRHR2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001202475.1 NP_001189404.1 10 1052
          NM_001202481.1 NP_001189410.1 11 1279
          NM_001202482.1 NP_001189411.1 9 1143
          NM_001202483.1 NP_001189412.1 9 1146
          NM_001883.4 NP_001874.2 9 1146
          XM_011515127.2 XP_011513429.1 9 953
          XM_011515128.2 XP_011513430.1 9 953
          XM_011515129.2 XP_011513431.1 9 953
          XM_017011751.1 XP_016867240.1 9 950
          XM_017011752.1 XP_016867241.1 9 2090
          GenBank mRNA AF011406.1 - 10 1052
          AF019381.1 - 9 1010
          AK313661.1 - 9 1107
          AY449734.1 - 9 901
          BC096830.1 - 9 910 6971903
          EU012439.1 - 9 901
          EU012440.1 - 9 901
          EU012441.1 - 9 901
          EU012442.1 - 8 812
          EU012443.1 - 9 898
          FJ200484.1 - 8 812
          U34587.1 - 9 901

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          cell surface receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          hormone-mediated signaling pathway
          positive regulation of heart rate
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of norepinephrine secretion
          positive regulation of serotonin secretion
          sensory perception of pain
          cerebellum development
          hypothalamus development
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          positive regulation of cAMP biosynthetic process
          epithelial cell differentiation
          positive regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of epinephrine secretion
          positive regulation of stress-activated MAPK cascade
          negative regulation of luteinizing hormone secretion
          gastric motility
          catecholamine biosynthetic process
          positive regulation of blood pressure
          negative regulation of follicle-stimulating hormone secretion
          skeletal muscle tissue growth
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          long-term synaptic potentiation
          negative regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to corticotropin-releasing hormone stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          negative regulation of calcium ion import
          negative regulation of feeding behavior
          negative regulation of defecation
          protein binding
          corticotrophin-releasing factor receptor activity
          peptide hormone binding
          corticotropin-releasing hormone receptor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-dsplp:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0