Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KDM1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KDM1A
          Gene Name:
          lysine demethylase 1A
          Gene Aliases:
          AOF2, BHC110, CPRF, KDM1, LSD1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 23019443 - 23083691 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591518
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s531633

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KDM1A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001009999.2 NP_001009999.1 16 1964
          NM_015013.3 NP_055828.2 14 1892
          XM_005245786.2 XP_005245843.1 15 1957
          XM_006710472.3 XP_006710535.1 14 1915
          XM_006710473.2 XP_006710536.1 15 1975
          XM_006710474.3 XP_006710537.1 15 1975
          XM_017000716.1 XP_016856205.1 15 1957
          XM_017000717.1 XP_016856206.1 14 1897
          XM_017000718.1 XP_016856207.1 13 1381
          XM_017000719.1 XP_016856208.1 14 1507
          XM_017000720.1 XP_016856209.1 13 1477
          GenBank mRNA AB011173.1 - 14 1845
          AK290328.1 - 14 1418
          AL833812.1 - 10 1014
          BC016639.1 - 12 1131
          BC025362.1 - 6 557
          BC040194.2 - 16 1919 4815528
          BC048134.1 - 14 1813 5298150

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          in utero embryonic development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein demethylation
          blood coagulation
          cell proliferation
          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          regulation of primitive erythrocyte differentiation
          histone deacetylation
          pituitary gland development
          granulocyte differentiation
          negative regulation of protein binding
          histone H3-K9 demethylation
          positive regulation of histone ubiquitination
          cellular response to UV
          histone H3-K4 demethylation
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of megakaryocyte differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of hormone biosynthetic process
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          muscle cell development
          oxidation-reduction process
          cellular response to gamma radiation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          regulation of cellular protein localization
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          positive regulation of stem cell proliferation
          RNA polymerase II transcription factor binding
          p53 binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          histone deacetylase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          oxidoreductase activity
          enzyme binding
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          demethylase activity
          histone demethylase activity
          histone demethylase activity (H3-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-K9 specific)
          histone demethylase activity (H3-dimethyl-K4 specific)
          telomeric DNA binding
          MRF binding
          transcription regulatory region DNA binding
          flavin adenine dinucleotide binding
          androgen receptor binding
          telomeric repeat-containing RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0