Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ALX4 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Alx4
Gene Name:
aristaless-like homeobox 4
Gene Aliases:
lst
Chromosome Location:
Chr.2: 93642434 - 93681341 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.389389
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s62289
Size
Availability
Made To Order
Catalog #
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Alx4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_007442.3
NP_031468.1
2
812
GenBank mRNA
AF001465.1
-
3
782
BC049786.1
-
2
880
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
homeodomain transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
hair follicle development
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription from RNA polymerase II promoter
multicellular organism development
pattern specification process
muscle organ development
post-embryonic development
anterior/posterior pattern specification
limb morphogenesis
embryonic forelimb morphogenesis
embryonic hindlimb morphogenesis
embryonic digit morphogenesis
regulation of apoptotic process
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
digestive tract development
embryonic skeletal system morphogenesis
skeletal system morphogenesis
palate development
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
sequence-specific DNA binding
protein heterodimerization activity
HMG box domain binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-kkgv7:80/100.66.73.110:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0