Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KAT2B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Kat2b
          Gene Name:
          K(lysine) acetyltransferase 2B
          Gene Aliases:
          A930006P13Rik, AI461839, AW536563, Pcaf, p/CAF
          Chromosome Location:
          Chr.17: 53566853 - 53672721 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.255025
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s71294

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Kat2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001190846.1 NP_001177775.1 9 1105
          NM_020005.4 NP_064389.2 9 1659
          GenBank mRNA AF254442.1 - 9 1300
          AK030070.1 - 9 1106
          AK132486.1 - 9 1359
          AK156290.1 - 9 1659
          BC082581.1 - 9 1315 30653109
          BC138195.1 - 9 1327 8861214
          BC145896.1 - 9 1327 40131199

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin remodeling
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein acetylation
          cell cycle
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of protein ADP-ribosylation
          positive regulation of neuron projection development
          histone acetylation
          N-terminal peptidyl-lysine acetylation
          internal peptidyl-lysine acetylation
          peptidyl-lysine acetylation
          cellular response to insulin stimulus
          positive regulation of chromatin binding
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3 acetylation
          histone H3-K9 acetylation
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasodilation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          positive regulation of histone H3-K14 acetylation
          positive regulation of histone H3-K9 acetylation
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          transcription cofactor activity
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          protein binding
          N-acetyltransferase activity
          transcription factor binding
          acetyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups
          protein kinase binding
          protein complex binding
          histone acetyltransferase binding
          histone deacetylase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xct9l:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0