Vanessa, uma menina de 4 anos com histórico de alergia ao leite, visita seu médico depois de ter tomado sorvete acidentalmente em uma festa de aniversário. Sua mãe relata que Vanessa não apresentou uma reação aparente após esse evento e está imaginando se a menina superou sua alergia.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes usando componentes do leite.
Uma menina com histórico de alergia ao leite acidentalmente ingere sorvete. Um teste usando componentes do leite revela mais sobre sua história.
Estes foram os resultados de seus testes anteriores, com 1 ano:
Teste | Tipo | Resultados de Vanessa |
Leite | Alérgeno completo | +4 |
Teste | Tipo | Resultados de Vanessa |
Leite | Alérgeno completo | 20 |
Bos d 4 (α-lactoalbumina) | Componente de alérgeno | 3,5 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente de alérgeno | 2,8 |
Bos d 6 (albumina sérica bovina) | Componente de alérgeno | 0,4 |
Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 15,2 |
Estes foram os resultados dos testes de Vanessa aos 3 anos:
Teste | Tipo | Resultados de Vanessa |
Leite | Alérgeno completo | +3 |
Teste |
Tipo |
Resultados de Vanessa |
Leite |
Alérgeno completo |
14 |
Bos d 4 (α-lactoalbumina) |
Componente de alérgeno |
2,8 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) |
Componente de alérgeno |
2,5 |
Bos d 6 (albumina sérica bovina) |
Componente de alérgeno |
0,3 |
Bos d 8 (caseína) |
Componente de alérgeno |
8,5 |
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas da paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
| Alérgeno | Tipo | Resultados de Vanessa |
| Leite | Alérgeno completo | 6,3 |
| Bos d 4 (α-lactoalbumina) | Componente de alérgeno | 1,9 |
| Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente de alérgeno | 1,8 |
| Bos d 6 (albumina sérica bovina) | Componente de alérgeno | <0,1 |
| Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 2,3 |
Os níveis decrescentes de IgE à caseína Bos d 8 e outros componentes do leite reforçam a indicação de que a alergia ao leite de Vanessa está sendo superada, além de indicar que ela pode tolerar o leite cozido.1
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
Profissional de saúde de Vanessa:
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.