Vanessa, ein 4 Jahre altes Mädchen mit Milchallergie, besucht ihren Arzt, nachdem sie vor kurzem bei einem Geburtstagsfest versehentlich Eiscreme gegessen hat. Ihre Mutter berichtet, dass sich bei Vanessa daraufhin augenscheinlich keine Reaktion gezeigt hat. Sie fragt sich, ob Vanessa ihre Allergie überwunden hat.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit Milchkomponenten.
Ein Mädchen mit Milchallergie isst versehentlich Eis. Ein Test mit Milchkomponenten zeigt weitere Einzelheiten.
Die Testergebnisse mit 1 Jahr sind hier gezeigt:
Test |
Typ |
Vanessas Ergebnisse |
Milch |
Gesamtallergen |
+4 |
Test | Typ | Vanessas Ergebnisse |
Milch | Gesamtallergen | 20 |
Bos d 4 (α-Lactalbumin) | Allergenkomponente | 3,5 |
Bos d 5 (β-Lactoglobulin) | Allergenkomponente | 2,8 |
Bos d 6 (Rinderserumalbumin) | Allergenkomponente | 0,4 |
Bos d 8 (Casein) | Allergenkomponente | 15,2 |
Die Testergebnisse mit 3 Jahren sind hier gezeigt:
Test |
Typ |
Vanessas Ergebnisse |
Milch |
Gesamtallergen |
+3 |
Test |
Typ |
Vanessas Ergebnisse |
Milch |
Gesamtallergen |
14 |
Bos d 4 (α-Lactalbumin) |
Allergenkomponente |
2,8 |
Bos d 5 (β-Lactoglobulin) |
Allergenkomponente |
2,5 |
Bos d 6 (Rinderserumalbumin) |
Allergenkomponente |
0,3 |
Bos d 8 (Casein) |
Allergenkomponente |
8,5 |
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
| Allergen | Typ | Vanessas Ergebnisse |
| Milch | Gesamtallergen | 6,3 |
| Bos d 4 (α-Lactalbumin) | Allergenkomponente | 1,9 |
| Bos d 5 (β-Lactoglobulin) | Allergenkomponente | 1,8 |
| Bos d 6 (Rinderserumalbumin) | Allergenkomponente | < 0,1 |
| Bos d 8 (Casein) | Allergenkomponente | 2,3 |
Vanessas abnehmende Mengen an IgE gegen Bos d 8 (Casein) und andere Milchkomponenten untermauern die Hinweise, dass ihre Milchallergie im Abklingen begriffen ist, und zeigen auch an, dass sie möglicherweise eine Toleranz gegenüber Backwaren mit Milch entwickelt hat.1
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Vanessas Arzt unternimmt Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.