Vanessa 是一名有奶類過敏病史的 4 歲女童,她最近在生日派對上誤食了冰淇淋,因而前來接受醫療人員檢查。她的母親回報說,Vanessa 在吃過冰淇淋之後,並未出現明顯的過敏反應,她想了解 Vanessa 是否已經不再受過敏所苦。
負責 Vanessa 的醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以奶類成分進行檢測。
某位具有奶類過敏病史的女孩誤食冰淇淋。以奶類成分進行的檢測讓醫療人員更瞭解她的健康情況。
她 1 歲時的檢測結果為:
檢測 | 類型 | Vanessa 的結果 |
牛奶 | 完整過敏原 | +4 |
檢測 | 類型 | Vanessa 的結果 |
牛奶 | 完整過敏原 | 20 |
Bos d 4 (α-乳白蛋白) | 過敏原成分 | 3.5 |
Bos d 5 (β-乳球蛋白) | 過敏原成分 | 2.8 |
Bos d 6 (牛血清血蛋白) | 過敏原成分 | 0.4 |
Bos d 8 (酪蛋白) | 過敏原成分 | 15.2 |
Vanessa 3 歲時的檢測結果為:
檢測 | 類型 | Vanessa 的結果 |
牛奶 | 完整過敏原 | +3 |
檢測 |
類型 |
Vanessa 的結果 |
牛奶 |
完整過敏原 |
14 |
Bos d 4 (α-乳白蛋白) |
過敏原成分 |
2.8 |
Bos d 5 (β-乳球蛋白) |
過敏原成分 |
2.5 |
Bos d 6 (牛血清血蛋白) |
過敏原成分 |
0.3 |
Bos d 8 (酪蛋白) |
過敏原成分 |
8.5 |
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
| 過敏原 | 類型 | Vanessa 的結果 |
| 牛奶 | 完整過敏原 | 6.3 |
| Bos d 4 (α-乳白蛋白) | 過敏原成分 | 1.9 |
| Bos d 5 (β-乳球蛋白) | 過敏原成分 | 1.8 |
| Bos d 6 (牛血清血蛋白) | 過敏原成分 | <0.1 |
| Bos d 8 (酪蛋白) | 過敏原成分 | 2.3 |
Vanessa 對 Bos d 8 (酪蛋白) 和其他奶類成分產生的 IgE 濃度逐漸下降,印證了她的奶類過敏反應正逐漸消退,也顯示她也許可耐受烘焙奶類。1
醫療人員管理計畫
Vanessa 的醫療人員進行以下處置:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。