자가면역질환은 흔치 않으며 진단하기 어렵습니다. 당사는 의료 서비스 제공자가 더 나은 진단과 더 많은 정보에 기반한 치료 결정을 내릴 수 있도록 임상적으로 관련성 있는 57가지가 넘는 검사를 개발하였습니다. 당사의 고품질 마커 포트폴리오는 결합조직병, 류마티스 관절염, 항인지질항체 증후군, 혈관염 및 굿파스처 증후군, 염증성장질환, 셀리악병, 악성빈혈, 자가면역 간 질환 및 자가면역 갑상선 질환을 포함하여 가장 빈번한 전신 및 기관 특이적 자가면역질환의 진단을 위한 도구로 구성됩니다. 당사는 고객의 실험실에서 환자 중심의 최상급 자가면역 진단 서비스에 필요한 신뢰성 있는 광범위한 지원을 제공합니다.1-6 =
EliA 검사를 통해 임상의가 환자 중심 진료를 제공할 수 있도록 지원 EliA™ 검사는 다양한 처리량 수요에 맞는 확장 가능한 장비 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 검사실 시스템에서 임상적으로 적절하고 정확하며 지속적으로 확장되는 검사 포트폴리오를 제공합니다.
EliA 검사는 즉시 사용 가능한 시약과 28일 동안 저장된 메서드(Method)당 하나의 보정 곡선을 포함한 효율적이고 유연한 보정 시스템(즉, IgG, IgM, IgA, Calprotectin 및 항 TSH-R)을 사용하여 다음과 같이 워크플로우 효율성을 최대화할 수 있도록 합니다.1