항인지질항체 증후군에 대한 검사실 검사
탁월한 품질에 기반한 높은 신뢰성 제공
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
항인지질항체 증후군(APS, 점성혈액 증후군 또는 휴즈 증후군이라고도 함)은 다양한 인지질 및 인지질 결합 단백질에 자가항체가 생성되는 혈전증 또는 혈액 응고 질환입니다.APS 혈전증은 임신 합병증으로도 나타나는 등 여성의 건강 문제와도 관련이 있습니다.1
항인지질항체 증후군 진단에 Thermo Fisher Scientific의 포트폴리오를 선택해야 하는 이유
EliA™ 항인지질항체 포트폴리오의 임상 성능은 항인지질항체 증후군 진단에 도움이 되는 신뢰할 수 있는 검사 결과를 제공합니다.2,3 EliA 항인지질항체 포트폴리오는 일상적인 용도의 필수 일차 및 이차 검사를 포함하며 Phadia™ Laboratory System에서 완전 자동화됩니다.2,3
항인지질항체 증후군(APS) 진단에 도움을 주는 완전 자동화된 포트폴리오
  • EliA 항인지질항체는 가장 중요한 네 가지 검사인 EliA™ β2-Glycoprotein I IgG/IgM 검사 및 EliA™ Cardiolipin IgG/IgM 검사를 포함하며 APS 진단을 적절히 돕기 위해 동시에 수행해야 합니다.4
  • EliA™ β2-Glycoprotein I IgG 및 IgM 검사 그리고 EliA™ Cardiolipin IgG 및 IgM 검사의 전체적인 양성 예측치는 균형을 이루며 임상 성능이 최적화되어 고객이 환자를 우선시 할 수 있도록 도와줍니다.5
혈청음성 항인지질항체 증후군(APS) 진단 지원
  • EliA™ 항인지질항체 검사의 광범위한 고품질 포트폴리오에는 EliA™ β2-Glycoprotein I IgA and EliA™ Cardiolipin IgA 검사가 포함되어 있으며, 이를 통해 IgG 및 IgM 검사가 음성일 때에도 항인지질항체 증후군을 감지할 수 있습니다.6
신뢰할 수 있는 일관된 품질
  • EliA™ 항인지질항체 증후군 검사는 제조업체의 국제 합의 지침에 따라 설계되었습니다.6 EliA 항인지질항체 검사는 내부 및 외부 품질 보증 체계에서 입증된 일관성 있는 로트 간 품질을 기반으로 처음부터 신뢰할 수 있는 올바른 결과를 제공합니다.7
전체 EliA 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
EliA 검사를 실행할 기기를 찾아보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
검사실과 고객을 위한 유용한 자료를 찾아보십시오.
리소스 라이브러리 방문하기
참고문헌
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med.  2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al. Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al. Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies. Int. Jnl. Lab. Hem. 2016 Oct;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice. Lupus . 2013 Jan;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al. Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies. 2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al. International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies. Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific, Quality Club data.